Merck
471402
Sigma-Aldrich
1-ヘキサノール
anhydrous, ≥99%
別名:
ヘキシルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OH
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
969167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 25.6 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
559 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヘキサノールはココナッツ油やパーム油から製造されます。消毒薬、芳香剤、香料の製造に使用されます。1-ヘキサノールは可塑剤の製造でも溶媒として使用されます。
1-ヘキサノールは直鎖状の第一級アルコールです。セルロースの触媒による変換において中間体として生成されます。1-ヘキサノール溶媒系における1,1,3,3-テトラメチルグアニジン(TMG)の二酸化炭素捕捉能の評価が行われています。温度及び圧力の関数としての、1-ヘキサノール中のlight fullereneの溶解度について研究が行われました。
アプリケーション
1-ヘキサノールは、嗅覚反応の研究において匂い物質として、またポリ(4-ビニルフェノール)(PVP)誘電体層の薄化に使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471402-4X2L:
471402-100ML:
471402-1L:
471402-8L:
471402-2L:
471402-BULK:
471402-VAR:
471402-6X1L:
471402-6L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A 4-dimensional representation of antennal lobe output based on an ensemble of characterized projection neurons
Staudacher EM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 180(2), 208-223 (2009)
Patty's Toxicology (2012)
Shalene Xue Lin Goh et al.
Analytica chimica acta, 1035, 77-86 (2018-09-19)
A novel fully automated liquid-phase microextraction (LPME) procedure making use of a conical polypropylene membrane bag to hold the solvent, coupled with ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) with positive electrospray ionisation was developed to determine glucocorticoids (including cortisol
Kinetics of carbon dioxide binding by 1,1,3,3-tetramethylguanidine in 1-hexanol.
Ozturk MC, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 26, 76-82 (2014)
Pressure dependence of the solubility of light fullerenes in 1-hexanol from 298.15 K to 363.15 K.
Semenov KN, et al.
Journal of Molecular Liquids, 209, 71-76 (2015)