Merck
30376
Supelco
チメロサール
analytical standard
別名:
2-(エチルメルクリオメルカプト)安息香酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, 水銀-([o-カルボキシフェニル]チオ)エチル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS番号:
分子量:
404.81
Beilstein:
8169555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (RT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
損失
≤0.5% loss on drying
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
チメロサールは、PI3-キナーゼ-依存型メチオニンシンターゼ、グルタミン酸輸送受容体、またNa++K+依存型ATPアーゼのような、広い範囲のスルフヒドリル-依存型酵素やタンパク質を阻害できるスルフヒドリル(チオール)酸化剤です。
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30376-VAR:
30376-100MG:
30376-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoling Li et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 452-465 (2014-03-29)
Thimerosal is a vaccine antimicrobial preservative which has long been suspected an iatrogenic factor possibly contributing to neurodevelopmental disorders including autism. The association between infant vaccine thimerosal exposure and autism remains an open question. Although thimerosal has been removed from
David A Geier et al.
Biological trace element research, 163(1-2), 28-38 (2014-11-11)
Thimerosal is an organic mercury (Hg)-containing compound (49.55 % Hg by weight) historically added to many multi-dose vials of vaccine as a preservative. A hypothesis testing case-control study evaluated automated medical records in the Vaccine Safety Datalink (VSD) for organic Hg