Merck
29333
Millipore
Barritt試薬A
Barritt’s Reagent A
suitable for microbiology
別名:
Barritt試薬を用いたVoges-Proskauer(フォーゲス・プロスカウエル)試験, VP1試薬, ナフトール、エタノール溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,740
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,740
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
¥5,740
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
品質水準
認証
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
absolute ethanol, 100 mL
α-napthol (1-naphthol), 5.0 g
テクニック
microbe id | metabolite detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
適合性
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
bacteria
アプリケーション
培養菌が産生するアセトインをフォーゲス・プロスカウエル反応により検出する用途において、バリット試薬Bとともに用いる試薬です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29333-100ML-F:
29333-VAR-F:
29333-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー