安全性情報
85463
Millipore
シモンズクエン酸寒天培地
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
別名:
クエン酸利用試験
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥29,100
¥29,100
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥29,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥29,100
出荷可能日2025年3月31日詳細
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
無菌性
non-sterile
品質水準
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
ammonium dihydrogen phosphate, 0.2 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
disodium ammonium phosphate, 0.8 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
trisodium citrate, 2 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
~7.0
アプリケーション
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for molds (General Media)
nonselective and differential for yeasts (General Media)
詳細
シモンズクエン酸寒天培地は、クエン酸を炭素源として使用します。サルモネラ群を相互に区別するために使用されます。本培地は赤痢菌または大腸菌群を増殖させません。[1]
アプリケーション
シモンズクエン酸寒天培地は、クエン酸利用による糞便大腸菌とaerogenes群との区別に使用できます。[2]また、特定の菌類および不完全菌類の識別にも使用できます。本寒天培地はクエン酸塩テストの実施に使用されています。[3]
調製ノート
蒸留水1 Lに23.3 gを懸濁し、沸騰するまで加熱して溶解します。チューブまたはフラスコに分注し、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。斜めにして冷却します。
その他情報
ヒト糞便からのクレブシエラ・ニューモニエおよびクレブシエラ・オキシトカの選択的回収[4]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85463-100G:
85463-500G:
85463-BULK:
85463-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Kligler Agar suitable for microbiology
Millipore
60787
Kligler Agar
Massilia aurea sp. nov., isolated from drinking
water
Virginia Gallego
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2006)
R.K. Dart
Microbiology for the Analytical Chemist (1996)
Elmer W. Koneman
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
E Van Kregten et al.
Journal of clinical microbiology, 20(5), 936-941 (1984-11-01)
A culture medium was developed which selectively favored the growth of Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca in Escherichia coli-rich fecal cultures, without the use of antibiotics. The discriminative capacity of this medium was based on the presence of only two
資料
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.