Merck
29100
Sigma-Aldrich
シクロヘキサノール
puriss., ≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11OH
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
906744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
0.98 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
572 °F
expl. lim.
12.25 %
不純物
≤0.5% cyclohexanone
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.466
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
引火点(℃)
64 °C - closed cup - DIN 51794
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
29100-BULK:
29100-1L:4548173130521
29100-VAR:
29100-500ML:4548173130538
29100-100ML:4548173130514
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)