Merck
28638-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,400
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥18,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
blunt tip stainless steel (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
詳細
gastight
特徴
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203083
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5 mL
適合性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. We need of the picture. Is it possible?
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?