Merck
28613-U
Hamilton® 75N syringe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel (point style 1)
ニードルサイズ
26s ga (cone tip)
詳細
5uL
特徴
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203189
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 μL
適合性
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or