Merck
225568
Sigma-Aldrich
テトラプロピルアンモニウムブロミド
98%
別名:
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
266.26
Beilstein:
3567846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
crystals
SMILES記法
[Br-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
臭化テトラプロピルアンモニウム(TPAB)は第四級アンモニウム塩です。有機合成やさまざまな化学反応中に相間の荷電種の移動を促進するための相間移動触媒として一般に使用されます。 環境への適合性、操作の簡単さ、非腐食性、再利用の容易性も有するため、有機合成に適した物質となっています。
アプリケーション
臭化テトラプロピルアンモニウムは、以下の合成において構造規定剤として使用されます:
  • 石油およびファインケミカル産業の主要な触媒であるZSM-5ゼオライト。
  • エレクトロニクス(導電性ポリマー)や触媒作用に応用できるミクロポーラスおよびメソポーラス材料。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225568-5G:
225568-BULK:
225568-VAR:
225568-500G:
225568-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Facile Synthesis of Xanthene-1, 8 (2H)-dione Derivatives by Using Tetrapropylammonium Bromide as Catalyst
Poursattar Marjani A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 55(6), 1324-1330 (2018)
Hui Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(32), 20636-20646 (2015-07-24)
The (13)C NMR chemical shift moving upfield indicates the main model of π-holeX(-) bond between cyanuric chloride/1,3,5-triazine (3ClN/3N), which possess both the π-hole and σ-hole, and X(-). (13)C NMR and UV absorption titration in acetonitrile confirmed that the bonding abilities
Yong Peng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(19), 5709-5712 (2015-03-19)
The fabrication of MFI zeolite films with particular b-axis orientation is especially fascinating. Unlike the conventional alkaline or hydrofluoric acid (HF) assisted neutral synthesis route, here we develop a novel neutral synthesis solution system of TPABr/fumed silica/H2 O without the
Sarika Goel et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(43), 15280-15290 (2014-10-15)
The encapsulation of metal clusters (Pt, Ru, Rh) within MFI was achieved by exchanging cationic metal precursors into a parent zeolite (BEA, FAU), reducing them with H2 to form metal clusters, and transforming these zeolites into daughter structures of higher
Joel G Davis et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(29), 9417-9422 (2014-11-22)
Raman multivariate curve resolution (Raman-MCR), as well as quantum and classical calculations, are used to probe water structural changes in the hydration shells of carboxylic acids and tetraalkyl ammonium ions with various aliphatic chain lengths. The results reveal that water