アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
IYTUKSIOQKTZEG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224529-BULK:
224529-25G:
224529-VAR:
224529-100G:
アクティブなフィルタ