Merck
343323
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 22, 60-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, Davisil® grade 22, pore size 60 Å, 60-200 mesh
グレード
Davisil® grade 22
品質水準
形状
powder or crystals
テクニック
LPLC: suitable
表面積
475-560 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
60-200 mesh
ポアサイズ
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
343323-50G:
343323-VAR:
343323-1KG:
343323-BULK:
343323-250G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
シリカゲル
シリカゲル technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
シリカゲル
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)