Merck
403598
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7754), 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
グレード
high-purity grade (7754)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
EMD Millipore®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
550 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.
その他情報
低濃度のFe、Cu、Zn、Cl-、SO42-、NO3-により、不可逆的吸着が減少します。
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403598-500G:4548174009895
403598-25G:
403598-VAR:
403598-BULK:
403598-100G:4548174009888
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
Supelco
Supelco
11021-U
Carboxen®-1016
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
Supelco
243981
シリカゲル
Paraffin viscous Reag. Ph Eur
Supelco
1.07160
Paraffin
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
Supelco
214396
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
シリカゲル
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.