安全性情報
17112
Millipore
A1 Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥22,800
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥22,800
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
lactose, 5 g/L
polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L
salicin, 0.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
6.9±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
For detecting fecal coliforms in water samples, waste water, sea water and foods by a MPN method.
調製ノート
Suspend 31.5 g in 1 litre distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Distribute 10 ml amounts into tubes containing inverted Durham′s tubes. Sterilize by autoclaving at 121°C for 10 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17112-500G:
17112-VAR:
17112-BULK:
17112-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
R2A Agar suitable for microbiology, GranuCult®
Millipore
1.00416
R2A Agar
海塩 NutriSelect® Basic
Millipore
S9883
海塩
M9ブロス suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Millipore
63011
M9ブロス
資料
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.