Merck
222542
Sigma-Aldrich
N-(ジフェニルメチレン)グリシンエチルエステル
98%
別名:
(ジフェニルメチレンアミノ)酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,510
25 G
¥27,000
¥8,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,510
25 G
¥27,000
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=NCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
267.32
Beilstein:
1979922
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥8,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
<2% benzophenone
mp
51-53 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
InChI Key
QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノアルコ-ル[1][2]とアミノエステル[3][4]に変換することができるシッフ塩基。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222542-5G:
222542-VAR:
222542-25G:
222542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 682-682 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5469-5469 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 8535-8535 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)