Merck
21310
Sigma-Aldrich
(±)-ショウノウ
purum, synthetic, ≥95.0% (GC)
別名:
1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥4,240
250 G
¥6,790
1 KG
¥14,800
¥4,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥4,240
250 G
¥6,790
1 KG
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1907611
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥95.0% (GC)
品質
synthetic
expl. lim.
3.5 %
不純物
≤0.5% water
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble
官能基
ketone
SMILES記法
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21310-250G-F:4548173931456
21310-BULK-F:
21310-50G-F:4548173931463
21310-VAR-F:
21310-1KG-F:4548173931449
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly diastereoselective synthesis of new optically active aminoalcohols in one step from (+)-camphor and (-)-fenchone.
Genov M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(11), 1869-1876 (1997)
Planer nano-graphenes from camphor by CVD.
Somani PR, et al.
Chemical Physics Letters, 430(1), 56-59 (2006)
Dong-Bin Dang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2243-2245 (2013-02-12)
A series of 3D homochiral manganese-lanthanide frameworks have been synthesized based on chiral camphoric acid. In the heterometallic features, D-camphoric acids are unprecedentedly embedded in three coordination modes.
Hiroyuki Yamashita et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 70-80 (2012-08-22)
Although a number of studies have reported that cocrystals can form by heating a physical mixture of two components, details surrounding heat-induced cocrystal formation remain unclear. Here, we attempted to clarify the thermal behavior of a physical mixture and cocrystal
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra