由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
4 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
≥95.5%
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
camphor
官能
camphoraceous
SMILES記法
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W526606-25KG:
W526606-SAMPLE-K:
W526606-BULK-K:
W526606-10KG-K:
W526606-SAMPLE:
W526606-1KG:
W526606-VAR-K:
W526606-25KG-K:4548173926223
W526606-1KG-K:4548173985558
W526606-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック