Merck
20960
Sigma-Aldrich
炭酸セシウム
purum p.a., ≥98.0% (T)
別名:
炭酸二セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,830
50 G
¥12,300
250 G
¥25,900
¥3,830
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥3,830
50 G
¥12,300
250 G
¥25,900
About This Item
化学式:
Cs2CO3
CAS番号:
分子量:
325.82
Beilstein:
4546405
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,830
出荷予定日2025年5月23日
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
損失
≤2% loss on drying
mp
610 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボン酸アルキル混合物を生成するためのアルコ-ルの効率的なO-アルキル化を促進します。
以下の触媒です。
第一級アルコールの空気酸化[1]
1,4-付加反応[2]
以下のための試薬です。
ホスファゼン誘導体の合成[3]
収縮性拘束力のある相互作用[4]
分子内C-Nクロスカップリング反応[5]
脱ハロゲン化水素重縮合[6]
その他情報
ハロゲン化物と反応してエステルやラクトンを生成するカルボン酸セシウム塩の調製に用いられます[7]。チオエ-テル類縁体の合成に用いられます[8]
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
20960-BULK-F:
20960-50G-F:
20960-VAR-F:
20960-10G-F:
20960-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W.H. Kruizinga et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 5183-5183 (1981)
J.W. Huffman et al.
Synthetic Communications, 13, 553-553 (1983)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)