アッセイ
99.95% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland,Testes
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
554855-BULK:
554855-VAR:
554855-10G:
554855-50G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化グラフェンは還元後の導電性が高く、修飾後に選択性を示し、高感度であることから、各種デバイス開発への利用が進んでいます。
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。