グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥98%
形状
fine crystals
不純物
≤0.002% ammonium (NH4)
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- インドールの合成
- アルデヒドの調製
- 3-アミノイミダゾール[1,2-a]ピリジン合成(複数の成分が反応に関与)のためのルイス酸触媒として。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31669-6X100G:
31669-6X1KG:
31669-100G:4548173304472
31669-BULK:
31669-6X500G:
31669-500G:4548173304502
31669-1KG:4548173304489
31669-50G-KC:
31669-VAR:
31669-25KG:4548173304496