Merck
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
別名:
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
FEMA番号:
4666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352212
Flavis 番号:
02.129
NACRES:
NA.05
グレード
FG
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; woody; spicy; sweet
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI Key
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W466620-100G-K:
W466620-BULK-K:
W466620-1KG-K:
W466620-VAR-K:
W466620-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)