Merck
177539
Sigma-Aldrich
シリングアルダジン
98%, powder or crystals
別名:
4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシベンズアルデヒドアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,000
¥18,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,000
About This Item
化学式:
[HOC6H2(OCH3)2CH=N-]2
CAS番号:
分子量:
360.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥18,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
シリングアルダジン, 98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
209-210 °C (lit.)
溶解性
DMF: 5%, clear to hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(\C=N\N=C\c2cc(OC)c(O)c(OC)c2)cc(OC)c1O
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-23-13-5-11(6-14(24-2)17(13)21)9-19-20-10-12-7-15(25-3)18(22)16(8-12)26-4/h5-10,21-22H,1-4H3/b19-9+,20-10+
InChI Key
YARKTHNUMGKMGS-LQGKIZFRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シリンガルダジンは、組換えラッカーゼの酵素活性を測定するための基質として使用されています。[1][2]
生物化学的/生理学的作用
シリンガルダジン(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシベンズアルデヒドアジン)は、非自己酸化性のラッカーゼに特異的な化合物です。過酸化水素(H2O2)の存在下で、ラッカーゼおよびペルオキシダーゼの基質として働きます。[3]シリンガルダジンは、プロスタグランジンHシンターゼ(PGHS)反応においても電子供与体として作用します。[4]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
177539-1KG:
177539-1G:
177539-BULK:
177539-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Molinari
Journal of nematology, 23(2), 254-258 (1991-04-01)
Isoperoxidases were detected in resistant Rossol and susceptible Roma VF tomato roots uninfected and infected by Meloidogyne incognita. Syringaldazine, guaiacol, p-phenylenediamine-pyrocatechol (PPD-PC), and indoleacetic acid (IAA) were used as substrates, and the corresponding peroxidative activities were detected either in cytoplasmic
W Bao et al.
Science (New York, N.Y.), 260(5108), 672-674 (1993-04-30)
Peroxidase has been thought to be the only enzyme that oxidizes monolignol precursors to initiate lignin formation in plants. A laccase was purified from cell walls of differentiating xylem of loblolly pine and shown to coincide in time and place
Y A Kuznetsova et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 61(1-2), 205-209 (1996-10-01)
The prostaglandin H synthase (PGHS) reaction has been studied with syringaldazine as the electron donor. Kinetic parameters of the reaction agreed with those for commonly used electron donors. The sensitivity of the PGHS activity detection in the presence of syringaldazine
Use of syringaldazine for detection of laccase in sporophores of wood rotting fungi.
J M Harkin et al.
Mycologia, 66(3), 469-476 (1974-05-01)
C L Wabner et al.
The Journal of urology, 149(6), 1405-1408 (1993-06-01)
The value of orange juice consumption in kidney stone prevention was examined in 8 healthy men and 3 men with documented hypocitraturic nephrolithiasis. They underwent 3 phases of a metabolic study, a placebo phase and 2 treatment phases in which