Merck
157791
Sigma-Aldrich
三塩化リン
ReagentPlus®, 99%
別名:
塩化リン(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PCl3
CAS番号:
分子量:
137.33
Beilstein:
969177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.75 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI Key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphorus trichloride is a slightly yellow or colorless fuming liquid, which finds applications in electrodeposition of metal on rubber and in the preparation of pesticides. It can undergo reaction with chlorine gas to form phosphorus pentachloride.
Rotational spectra of phosphorus trichloride has been studied in the microwave region. Its reaction with unsaturated compounds in the presence of diacetyl peroxide has been reported.
アプリケーション
Phosphorus trichloride may be used in the preparation of following:
  • alkylphosphonyl dichlorides
  • benzidronate
  • 4-(dibromomethyl)-substituted benzenes bearing a phosphorus functional group in the side chain
  • dinucleoside phosphorochloridite
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
157791-2.5L:
157791-4X1L:
157791-250G:4548173108254
157791-1L:
157791-VAR:
157791-BULK:
157791-PZ:
157791-250ML:
157791-1KG:4548173108247
157791-50G:4548173108261
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clugston, M. and Flemming, R
Advanced Chemistry (2000)
Yousef Beni et al.
Tetrahedron letters, 56(17), 2247-2250 (2015-12-15)
Dinucleoside phosphorochloridite were synthesized from phosphorus trichloride and three nucleoside analogues, 3'-fluoro-2',3'-dideoxythymidine (FLT), 2',3'-dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine (FTC), and 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine (3TC), in a multistep synthesis. Polymer-bound
Synthesis and properties of 4-(dibromomethyl) benzenecarbaldehyde.
Gazizov MB, et al.
Tetrahedron Letters, 57(2), 210-212 (2016)
The addition of phosphorus trichloride to olefins.
Kharasch MS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 67(10), 1864-1865 (1945)
The microwave spectra and molecular structure of phosphorus and arsenic trichloride.
Kisliuk P and Townes CH.
J. Chem. Phys. , 18(8), 1109-1110 (1950)