Merck
14470
Sigma-Aldrich
ホウ酸亜鉛
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
technical
フォーム
solid
組成
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
損失
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
SMILES記法
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI Key
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
14470-VAR-R:
14470-1KG-R:4548173911908
14470-BULK-R:
14470-25KG-R:
14470-6X1KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. xrd data for zinc borate
    1 回答
    1. X-Ray diffraction analysis is not performed on this product. It may be helpful to view the peer-reviewed articles related to this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/14470?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=14470&type=citation_search