Merck
435716
Sigma-Aldrich
3-(トリヒドロキシシリル)プロピル メチルホスホナート, 一ナトリウム塩 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
Dow Corning® product Q1-6803, Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,510
¥8,510
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,510
About This Item
化学式:
CH3P(O)(ONa)O(CH2)3Si(OH)3
CAS番号:
分子量:
238.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,510
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
不純物
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
密度
1.252 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
メチルホスホン酸3-(トリヒドロキシシリル)プロピル一ナトリウム塩は、以下の合成で使用されました:
  • 近赤外色素ドープナノ粒子(NP)[1]
  • 高ホスホン酸有機シリカ被覆ハイブリッド材料(PSLM)の製造のための単一シリカ源として[2]
  • Gd/SiO2ナノ粒子[3]
  • メソポーラスシリカナノ粒子[4]
  • CdSe/ZnS/シリカ機能性ナノ結晶[5]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
435716-100ML:4548173911373
435716-VAR:
435716-BULK:
435716-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and properties of various magnetic nanoparticles.
Drbohlavova J, et al.
Sensors, 9(4), 2352-2362 (2009)
Robert I Nooney et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 393(4), 1143-1149 (2008-10-11)
There is substantial interest in the development of near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs) for a range of applications including immunocytochemistry, immunosorbent assays, flow cytometry, and DNA/protein microarray analysis. The main motivation for this work is the significant increase in NP fluorescence
Mesoporous silica nanoparticles facilitate delivery of siRNA to shutdown signaling pathways in mammalian cells.
Christopher Hom et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(11), 1185-1190 (2010-05-13)
Chris Daikopoulos et al.
Journal of hazardous materials, 270, 118-126 (2014-02-26)
A phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM) made of 3-(trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt, as the single silica source, has been obtained from its aqueous solution through a xerogel process and mild thermal aging. The method is simple, affording bulk quantities
Sławomir Oszwałdowski et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 399(8), 2831-2842 (2011-01-27)
In the present work, CdSe nanocrystals (NCs) synthesized with a trioctylphosphine surface passivation layer were modified using amphiphilic molecules to form a surface bilayer capable of providing stable NCs aqueous solutions. Such modified nanocrystals were used as a test solute