Merck
290858
Sigma-Aldrich
ノニルフェノール
technical grade, mixture of ring and chain isomers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
Beilstein:
2047450
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 4.9 mg/L±0.4 mg/L
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-3-4-6-8-14-9-11-15(16)12-10-14/h9-13,16H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
JSFITYFUKSFPBZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ノニフェノールは、多数の生物のホルモンシステムに干渉する能力のある内分泌かく乱物質として分類される毒性生体異物化合物です。ノニフェノールは抗アンドロゲンであるとも報告されています(酵母検出システムによる分析結果による)。抗アンドロゲン機能の分子レベルでの発現機序も報告されています
アプリケーション
  • 排水再利用の用途のための新たな汚染物質の塩素処理:消毒副産物の生成、エストロゲン活性、細胞毒性:排水再利用の用途におけるノニルフェノールの塩素処理中の消毒副産物の生成、エストロゲン活性、細胞毒性を調査し、水処理安全性プロトコルに関する洞察を示しています(Cochran et al., 2024)。
  • ノニルフェノールを高感度で視覚的に検出するための光電気化学信号、エレクトロクロミック信号、スペクトル信号を組み合わせたトリプルモードセンサー:環境モニタリングおよび産業工程管理に役立つ可能性のある、光電気化学信号、エレクトロクロミック信号、スペクトル信号を統合してノニルフェノールを検出する高感度トリプルモードセンサーの開発について説明しています(Cao et al., 2023)。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290858-BULK:
290858-25ML:
290858-VAR:
290858-1L:
290858-3L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Soares et al.
Environment international, 34(7), 1033-1049 (2008-02-20)
Nonylphenol is a toxic xenobiotic compound classified as an endocrine disrupter capable of interfering with the hormonal system of numerous organisms. It originates principally from the degradation of nonylphenol ethoxylates which are widely used as industrial surfactants. Nonylphenol ethoxylates reach
Hyun Ju Lee et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 75(1), 40-46 (2003-06-14)
By using a yeast detection system for androgenic and antiandrogenic effects of chemicals, we identified bisphenol A (BPA) and nonylphenol (NP) as antiandrogens. In this study, we report molecular mechanisms for the antiandrogenic action of BPA and NP. In the
C Uguz et al.
Andrologia, 47(8), 910-919 (2014-10-04)
The objective of this study was to determine the effects of nonylphenol (NP) on viability of ram and boar sperm in vitro. Ram or boar spermatozoa were exposed to 1, 10, 100, 250 and 500 μg NP ml(-1) for 1, 2, 3 or
Maurizio Forte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 180, 412-419 (2019-05-21)
Estrogens play a role in the patho-physiology of the prostate. In the present work we studied the effects of nonylphenol (NP), a xenoestrogen, on human adenocarcinoma prostate cells (LNCaP). In order to understand molecular and cellular involvement, we observed the
Tomasz Janicki et al.
Bioresource technology, 200, 223-229 (2015-10-23)
Nonylphenol (NP), 4-tert-octylphenol (4-t-OP) and 4-cumylphenol (4-CP) are pollutants that are known as endocrine disruptors mainly due to their estrogen-mimicking activity. These phenolic substances are used in a wide range of industrial and commercial applications. In the present study, biodegradation