Merck
G3407
Sigma-Aldrich
グルタル酸
99%
別名:
1,3-プロペンジカルボン酸, 1,5-ペンタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥1,900
100 G
¥4,330
500 G
¥14,260
¥1,900
単価¥2,640割引28%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥1,900
100 G
¥4,330
500 G
¥14,260
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
132.11
Beilstein:
1209725
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
¥1,900
単価¥2,640割引28%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
200 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタル酸は、ポリエステルおよびポリアミドの合成の構成要素として使用される脂肪酸です。[1]
グルタル酸(ペンタン二酸)は直鎖ジカルボン酸です。シクロペンタン、シクロペンタノール、およびシクロペンタノンの酸化により調製されています。[2]
グルタル酸は、哺乳類ではリジンの異化反応において中間体として生成します。[3] γ-照射後にグルタル酸結晶中に生成したラジカル(CO2H)CH2CH2CH(CO2Hの電子スピン共鳴スペクトルは、その中に閉じ込められたままであると報告されています。[4] グリシン-グルタル酸共結晶の結晶多形は、単結晶X線回折とラマン分光法により調べられています。[5]
グルタル酸はペンタン二酸です。X線への曝露により、グルタル酸結晶は2つの安定なフリーラジカルを生成します。これらのフリーラジカルは、電子核二重共鳴(ENDOR)法で調べられています。[6] 尿中および血漿中のグルタル酸の存在は、グルタル酸尿症1型(GA-I)の指標です。[7]
アプリケーション
グルタル酸は、グルタル酸無水物の合成における開始試薬として用いられる可能性があります。[2]
グルタル酸は以下の研究で用いられる可能性があります:
  • DL-リジンとの複合体形成。複合体は、双性リシニウムイオン(正電荷)とセミグルタラートイオン(負電荷)を持つことが報告されています。[8]
  • L-アルギニンとL-ヒスチジンとの複合体の合成。[9]
  • グリシン-グルタル酸共結晶の調製。この共結晶の複数の相転移研究は、単結晶X線回折、偏向ラマン分光法、および示差走査熱量測定により報告されています。[10]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G3407-25KG:
G3407-25G:
G3407-10KG:
G3407-500G:
G3407-50G:
G3407-5KG:
G3407-100G:
G3407-BULK:
G3407-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electron spin resonance of (CO2H) CH2CH2CH (CO2H) in irradiated glutaric acid.
Horsfield A, et al.
Molecular Physics, 4(2), 169-175 (1961)
Exploring rearrangements along the fragmentation of glutaric acid negative ion: a combined experimental and theoretical study
Basem K et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24, 1198-1206 (2010)
Polymorphism of ?glycine-glutaric acid? co-crystals: the same phase at low temperatures and high pressures.
Zakharov BA, et al.
CrystEngComm, 15(9), 1693-1697 (2013)
Boris A Zakharov et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 68(Pt 3), 287-296 (2012-05-23)
The occurrence of a first-order reversible phase transition in glycine-glutaric acid co-crystals at 220-230 K has been confirmed by three different techniques - single-crystal X-ray diffraction, polarized Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry. The most interesting feature of this phase
X-ray studies on crystalline complexes involving amino acids and peptides. XXXVII. Novel aggregation patterns and effect of chirality in the complexes of DL-and L-lysine with glutaric acid.
Saraswathi NT, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 53(1), 366-371 (2001)