Merck
797987
Sigma-Aldrich
コハク酸
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥3,650
500 G
¥5,840
1 KG
¥7,510
¥3,650
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥3,650
500 G
¥5,840
1 KG
¥7,510
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥3,650
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
強熱残分
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Succinic acid, also referred to as butanedioic acid, is an organic acid, which can be synthesized by various microorganisms from different carbon sources. Succinic acid has a wide range of applications in agricultural, food and pharmaceutical industries. It is also utilized as a raw material in the industrial chemical synthesis of numerous chemicals including adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts and γ-butyrolactone. In addition, succinic acid can also be used in the synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS), polyamides and green solvents.[1]
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
797987-500G:
797987-1KG:
797987-VAR:
797987-BULK:
797987-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Production of succinic acid by bacterial fermentation
Hyohak Song a, Sang Yup Lee
Enz. Microbiol. Technol., 39, 352-361 (2006)
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.