グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
n20/D 1.543
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
InChI Key
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13180-BULK:
13180-100ML:
13180-500ML:
13180-1ML-KC:
13180-10X1ML:
13180-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック