Merck
12274
Supelco
Agnuside
analytical standard
別名:
(1S,4aR,5S,7aS)-1,4a,5,7a-Tetrahydro-5-hydroxy-7-[[(4-hydroxybenzoyl)oxy]methyl]cyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside, Buddlejoside A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26O11
CAS番号:
分子量:
466.44
Beilstein:
4925795
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
光学活性
[α]/D -98.0±5°, c = 0.1 in ethanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21-,22-/m0/s1
InChI Key
GLACGTLACKLUJX-QNAXTHAFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
12274-BULK:
12274-10MG:
12274-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xionghu Shen et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12273-12279 (2019-04-20)
The aim of this study was to research the antiapoptotic effect of astragaloside, the principal component of Astragalus membranaceus (Fisch) Bge, in human gingiva cells induced by lipopolysaccharide (LPS). According to the treatment, human gingiva cells were divided into five