Merck
09656
Sigma-Aldrich
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール, ポリマー担持
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading, matrix polystyrene, crosslinked with 2% DVB
別名:
1-ヒドロキシベンゾトリアゾール-6-カルボキサミド, DVB架橋ポリスチレン担持, HOBt, ポリマー担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
品質水準
標識化の程度
~1.0 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 2% DVB
粒径
100-300 mesh
その他情報
カルボジイミドやその他活性化剤と共に、アミドおよびペプチドの合成に用いるポリマー固定化HOBtで、ラセミ化を伴いません[1][2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
09656-VAR:
09656-25G:
09656-INTR:
09656-5G:
09656-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K. Dendrinos et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 499-499 (1998)
Iuliana E. Pop et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2594-2603 (1997-04-18)
The synthesis of a new polymer-supported coupling reagent derived from 1-hydroxybenzotriazole is described. An aminomethylated polystyrene was functionalized by reaction with 3-nitro-4-chlorobenzenesulfonyl chloride (2) followed by treatement with hydrazine hydrate, to give the polymeric N-benzyl-1-hydroxybenzotriazole-6-sulfonamide (4).The polymeric reagent 4 was