Merck
07041
Supelco
ラウリン酸メチル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
ドデカン酸メチル, ラウリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,700
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,700
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CO2CH3
CAS番号:
分子量:
214.34
Beilstein:
1767780
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥24,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
200
300
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
282.2 °F - closed cup
引火点(℃)
139 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07041-100MG:
07041-BULK:
07041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Néstor M Carballeira et al.
Lipids, 40(10), 1063-1068 (2005-12-31)
The hitherto unknown 2-methylsulfanyldecanoic acid and 2-methylsulfanyldodecanoic acid were synthesized from methyl decanoate and methyl dodecanoate, respectively, through the reaction of lithium diisopropylamide and dimethyldisulfide in THF followed by saponification with potassium hydroxide in ethanol. Both alpha-methylsulfanylated FA were cytotoxic
E Barboza-Silva et al.
Oral microbiology and immunology, 24(4), 265-271 (2009-07-04)
The arginine deiminase system (ADS) of oral bacteria is a major generator of alkali (ammonia) in dental plaque and is considered to have anticaries effects. However, many of the antimicrobial agents used in oral care products may reduce alkali production
D A Dimas et al.
AAPS PharmSciTech, 1(2), E16-E16 (2004-01-20)
The effects of coating thickness, type of adhesive, and type and concentration of enhancer on the mechanical properties of two acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) were investigated using a 2(4) factorial design and an optimization technique. Sixteen formulations containing 0% or
Y Komata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 17(5), 705-708 (1994-05-01)
The effect of long chain fatty acid (FA) and its analogs on the accumulation of thiamine disulfide (TDS) in rat skin using propylene glycol as a vehicle was studied in vitro. Lauric acid (12:0) increased the accumulation of TDS in
Jitender Sharma et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 100(6), 662-666 (2006-02-14)
Efficient selective synthesis of the secondary amide surfactant N-methyl lauroylethanolamide from methyl laurate and N-methylethanol amine by carrier-fixed Chirazyme L-2 (Candida antarctica) using a kinetic strategy has been demonstrated. When different solvents were screened for product yields using Chirazyme L-2
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate