アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.:この研究では、脂肪の種類およびヘキサン酸メチルなどの芳香性化合物の疎水性が食品エマルション中の風味の放出にどのように影響するかを調べています。この研究結果は、風味プロファイルを最適化した食品の設計における分子相互作用の重要性を浮き彫りにしています。(Relkin et al., 2004)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
99.5 °F - closed cup
引火点(℃)
37.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259942-100ML:
259942-VAR:
259942-BULK:
259942-2.5ML:
259942-500ML:
試験成績書(COA)