certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1431501
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
323 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3537-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.