Merck
299030
Sigma-Aldrich
デカン酸メチル
99%
別名:
カプリン酸メチルエステル, デカン酸メチルエステル, メチルカプラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥9,880
100 G
¥14,900
¥9,880
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥9,880
100 G
¥14,900
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOCH3
CAS番号:
分子量:
186.29
Beilstein:
1759170
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,880
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
密度
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
温度773~1123Kにおけるジェット撹拌リアクタでのデカン酸メチルの熱分解が研究されました[1]。温度500~1100Kにおけるジェット撹拌リアクタでのデカン酸メチルの酸化が研究されました[2]
アプリケーション
  • 指紋検出へのミストの応用:p-ジメチルアミノシンナアルデヒドとシアノアクリレートを含む高沸点液体によるミスト噴霧:この論文では、法医学的な指紋検出のためのミスト噴霧技術における、デカン酸メチルなどの高沸点液体の使用について調査しました。(Takatsu et al., 2023)。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299030-100G:
299030-BULK:
299030-VAR:
299030-2.5G:
299030-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pierre Alexandre Glaude et al.
Combustion and flame, 157(11), 2035-2050 (2010-11-01)
The modeling of the oxidation of methyl esters was investigated and the specific chemistry, which is due to the presence of the ester group in this class of molecules, is described. New reactions and rate parameters were defined and included
Olivier Herbinet et al.
Combustion and flame, 158(7), 1288-1300 (2011-07-01)
The experimental study of the thermal decomposition of methyl decanoate was performed in a jet-stirred reactor at temperatures ranging from 773 to 1123 K, at residence times between 1 and 4 s, at a pressure of 800 Torr (106.6 kPa)
Hanneke Brust et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 224-230 (2014-12-10)
In this work, a reliable and robust vacuum-outlet gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method is introduced for the identification and quantification of impurities in trinitrotoluene (TNT). Vacuum-outlet GC-MS allows for short analysis times; the analysis of impurities in TNT was performed
Maria Makarova et al.
Current biology : CB, 30(3), 367-380 (2020-01-21)
Membrane function is fundamental to life. Each species explores membrane lipid diversity within a genetically predefined range of possibilities. How membrane lipid composition in turn defines the functional space available for evolution of membrane-centered processes remains largely unknown. We address
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf