グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
crystalline
bp
181.3 °C/979.2 hPa
mp
170-175 °C (lit.)
170-175 °C
溶解性
water: soluble 84.02 g/L at 28 °C
soluble
密度
0.98 g/cm3 at 28.3 °C
官能基
amine
bromo
SMILES記法
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI Key
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Amino-functionalized ionic liquid, 1-aminoethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ([2-aemim][PF6]). [2-aemim][PF6] is employed as a catalyst in the synthesis of 4H-pyrans derivatives by treating with aromatic aldehydes, malononitrile, ethyl acetoacetate via Knoevenagel condensation reaction.[1]
- 2-(N-aryl-N-aroyl)amino-4,5-dihydrothiazole derivatives via cyclocondensation reaction.[2]
It can be also employed as an alkylating agent for the surface modification of nylon to obtain primary/secondary/tertiary amine groups.[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06670-100G:
06670-500G:
06670-BULK:
06670-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック