由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W389404-BULK:
W389404-100G:4548173980607
W389404-25G:4548173980621
W389404-VAR:
W389404-SAMPLE:
W389404-1KG:4548173980614