Merck
270776
Sigma-Aldrich
tert-Butyl formate
99%
別名:
Formic acid tert-butylester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,600
25 G
¥73,400
¥21,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,600
25 G
¥73,400
About This Item
化学式:
HCOOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1738871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
InChI Key
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tert-Butyl formate is an organic chemical compound obtained during the decomposition of methyl tert-butyl ether (MTBE).
アプリケーション
tert-Butyl formate can be used as a reagent in the direct carbonylation of benzyl halides in the presence of a rhodium catalyst.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
270776-25G:
270776-VAR:
270776-BULK:
270776-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K F Chen et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 81(7), 687-694 (2009-08-21)
The objective of this study was to evaluate the feasibility of using ferrous ion-activated persulfate oxidation to remediate groundwater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, batch experiments were conducted to evaluate the effects of various factors on