Merck
1.14731
Supelco
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Hydrogen Peroxide Cell Test, photometric, 2.0-20.0 mg/L (H2O2), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 25 tests
特定アナライト
hydrogen peroxide
測定範囲
0.25-5.0 mg/L (H2O2)
2.0-20.0 mg/L (H2O2)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Titanyl sulfate)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 2.0 - 20.0 mg/l H₂O₂ Spectroquant®
The method is analogous to DIN 38409-15.
This Spectroquant® Hydrogen Peroxide Cell Test allows the accurate quantification of the hydrogen peroxide concentration in disinfectant and rinsing solutions.
Method applied: In a solution acidified with sulfuric acid, hydrogen peroxide and compounds containing hydrogen peroxide react with a titanic acid ester to form yellow peroxotitanic acids which are determined photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Tests are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
消毒管理についてご説明し、さらに測光分析および反射光分析に基づく管理方法と装置に利用できるさまざまな消毒剤の選択肢の中から最適な消毒剤を選択する方法について説明します。
プロトコル
過酸化水素用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide