Merck
HPLCによるアロイソロイシンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
HPLCによるアロイソロイシンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm