Merck
G004676
HPLCによるアロイソロイシンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    DL-allo-Isoleucine, ≥99.0%
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)