アッセイ
≥99.0% (sum of anomers, GC)
光学活性
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
mp
172-175 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI Key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
05566-100MG:
05566-VAR:
05566-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック