Merck
PHR1856
Supelco
クエチアピン ヘミフマル酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-[2-(4-ジベンゾ[b,f][1,4]チアゼピン-11-イル-1-ピペラジニル)エトキシ]エタノール ヘミフマラート, フマル酸クエチアピン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,100
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N3O2S · 0.5C4H4O4
CAS番号:
分子量:
441.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0006157
traceable to USP 1592704
APIファミリー
quetiapine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI Key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ヘミフマル酸クエチアピンは、セロトニン(5HT2)およびドーパミン(D2)受容体拮抗薬です。
ヘミフマル酸クエチアピンは、非定型抗精神病薬であり、セロトニン(5HT2)およびドーパミン(D2)受容体拮抗薬です。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0140 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1856-1G:
PHR1856-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)