APIファミリー
d-glucuronic acid
メーカー/製品名
USP
mp
159-161 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
InChI Key
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body Powder
- Ganoderma Lucidum Fruiting Body
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1294319-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック