Merck
05338
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium ethyl sulfate
≥94.5% (HPLC)
別名:
Basionics® ST 67
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
250.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥94.5% (HPLC)
不純物
≤0.5% water
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES記法
CCOS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.C2H6O4S/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-2-6-7(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
OSCREXKVIJBLHA-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
法的情報
Basionics is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05338-1KG-F:
05338-VAR-F:
05338-500G-F:
05338-100G-F:
05338-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)