Merck
56486
Sigma-Aldrich
1-ブチル-3-エチルイミダゾリウム硫酸水素塩
95%
別名:
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸塩, EMIM HSO4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥29,500
1 KG
¥167,000
¥29,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥29,500
1 KG
¥167,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O4S
CAS番号:
分子量:
208.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩は、優れた溶媒和能力、高い熱安定性、大きな溶解度を有するため、さまざまな用途で多用途試薬として一般的に使用されているイオン液体です。化学合成における溶媒や反応媒体としても使用されます。
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム硫酸水素塩[Emim][HSO4]は、ゲルポリマー電解質膜を調製するための反応物として使用できます。ゲルポリマーマトリックスにイオン液体を組み込むことにより、得られる膜はイオン伝導性が向上し、電気化学的性能が向上します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
56486-VAR-F:
56486-1KG-F:
56486-BULK-F:
56486-500G-F:
56486-100G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nan Shi et al.
Bioresource technology, 283, 174-183 (2019-03-25)
Lignocellulose was oxidatively decomposed in a newly developed polyoxometalates-imidazolium ionic liquid mixture. Aromatic compounds covering acids, esters, ketones, aldehydes, and phenols were selectively produced under various conditions. 4-Hydroxylbenzoic acid was dominatingly yielded under low temperature and high oxidant concentration. Phenolic
資料
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.