Merck
04930
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-m-toluidine
≥98.0% (GC)
別名:
3-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-3-aminotoluene, N-Ethyl-3-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥9,240
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥9,240
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC2H5
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
742170
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
bp:
221 °C (lit.)
¥9,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
GC/GC: suitable
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
n20/D 1.546
bp
221 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI Key
GUYMMHOQXYZMJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Direct 18F-Fluorosulfurylation of Phenols and Amines Using an FSO2+ Transfer Agent Generated In Situ: Reports the synthesis process involving N-ethyl-m-toluidine as a reagent in the preparation of the title compound for fluorosulfurylation applications (MP Kim, H Cho, S Kayal, MH Jeon, JK Seo, 2023).
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04930-VAR:
04930-BULK:
04930-500ML:4548173218052
04930-100ML:4548173218045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)