Merck
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
別名:
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6Cl6
CAS番号:
分子量:
296.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥99 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
159-160 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03811-VAR:
03811-BULK:
03811-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)