Merck
488569
Sigma-Aldrich
クロルピリホス-(ジエチル-d10)
99 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥305,000
¥305,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥305,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9HD10Cl3NO3PS
CAS番号:
分子量:
360.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥305,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
mp
38-39 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
質量シフト
M+10
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488569-100MG-PW:
488569-100MG:4548173161532
488569-BULK:
488569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)