Merck
03790
Sigma-Aldrich
L-β-Homotryptophan hydrochloride
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-3-Amino-4-(3-indolyl)butyric acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
254.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
violet
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@H](CC(O)=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-9(6-12(15)16)5-8-7-14-11-4-2-1-3-10(8)11;/h1-4,7,9,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI Key
XALSUNLRNHITKL-FVGYRXGTSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03790-BULK:
03790-500MG:
03790-100MG:
03790-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)