certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
715 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
13 %
保管条件
under inert gas
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01913-100MG:
01913-BULK:
01913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック