Merck
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
別名:
1-アセチルヘキサヒドロ-1H-1,4-ジアゼピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O
CAS番号:
分子量:
142.20
Beilstein:
606764
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.510
密度
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
01191-BULK:
01191-VAR:
01191-10ML:
01191-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)